Merck
D9908
Sigma-Aldrich
6-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
6-DTAF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
531.73
Código UNSPSC:
12171500
Ensayo
≥90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)cccc45)c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)