Saltar a
D9503
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Sinónimos:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, DL-3-Hydroxytyrosine, DL-DOPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 38,20
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 61,80
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 225,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-566-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3204800
US$ 38,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-dihydroxyphenylalanine is an immediate precursor of dopamine, which is a product of tyrosine hydroxylase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H8653324408EHU139051
description
-
description
-
description
lyophilized, Calbiochem®
description
targeting human DRD5
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... DRD5(1816)
Gene Information
human ... DRD5(1816)
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)