Merck
D9129
Sigma-Aldrich
DNP-DL-glutamic acid
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-glutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N3O8
Número de CAS:
Peso molecular:
313.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c