Merck
D8900
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham
With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is suitable for the growth of a wide range of cell types in low serum conditions. It has been used:
  • as a component of the culture medium for endometrial explants in vitro culture
  • to immerse chitosan-gelatin-glycerol phosphate hydrogels for cytotoxicity evaluation
  • to culture nucleus pulposus (NP) cells to culture human articular chondrocytes for evaluating the toxicity of baicalein
Preparation Note
Formulated to contain 15.6 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.2 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)