D8759
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Sinónimos:
Capryl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥99% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?