Merck
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
Sinónimos:
5-Nitro-6-methyluracil
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
171.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
assay
≥98.5%
SMILES string
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
InChI key
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)