Saltar a
D8151
DIPSO sodium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16NO6SNa
Número CAS:
Peso molecular:
265.26
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
solubility
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D8151-25G04061831599183