Merck
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H72O3
Número de CAS:
Peso molecular:
540.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
InChI key
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)