Merck
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Sinónimos:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
113089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99% (GC)
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibidor de metaloproteasa; agente quelante del hierro de gran afinidad; puede inhibir enzimas que contengan Fe2+ en concentraciones de 10−8 M.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
131 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such