Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 602,00 |
Acerca de este artículo
US$ 602,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility H2O: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble |
| color yellow | color white to tan | color white to tan | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?