Merck
D6395
Sigma-Aldrich
trans-7, cis-9-Dodecadienyl acetate
Sinónimos:
(E,Z)-7,9-DDDA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
InChI key
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Lobesia botrana