Merck
D6149
1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO6
Número CAS:
Peso molecular:
249.26
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19582
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
147 °C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
Application
DMF (1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose), an analog of the 1-desoxy-1-amino-fructose radical found in glycated proteins, has been used in the development of glycation assays.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)