Merck
D5943
2-(3,4-Dimethoxy-benzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
Flt-3 inhibitor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
360.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light, under inert gas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
color
white to off-white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: ~8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2sc3CCCCc3c2C(N)=O
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
InChI key
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flt-3 (fms-related tyrosine kinase 3) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)