Saltar a
D5439
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone
≥99%, solid
Sinónimos:
DMNQ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 227,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 906,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ZEGDFCCYTFPECB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone has been used to investigate the effects of ethanol on podocyte apoptosis under hypoxic and hyperoxic conditions.
Used to study the role of ROS in cell toxicity, apoptosis, and necrosis.
Biochem/physiol Actions
2,3-dimethoxy-1,4-naphthoquinone (DMNQ) has the ability to produce H2O2 through redox cycling but fails to conjugate with glutathione (GSH).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E1904B7431C0735
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99%
assay
>99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)