Saltar a
D5042
123 bp DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Sinónimos:
DNA Ladder for DNA electrophoresis, DNA marker
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 250 uses (250 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
Application
123 bp DNA Ladder has been used as a size marker in random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (PCR) analysis. It has also been used as a molecular marker in gel electrophoresis.[1]
Other Notes
Contains 35 fragments, 123 - 4182 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.5%.
Sigma′s 123 bp DNA Ladder is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, and 0.1 mM EDTA.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)