Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
assay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
La metformina es un antidiabético que reduce las concentraciones de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Sus efectos metabólicos, entre ellos la inhibición de la gluconeogénesis hepática, están mediados al menos en parte por la activación de la ruta LKB1-AMPK (proteína cinasa activada por AMP). La activación de esta vía también parece estar implicada en las acciones antiproliferativas y proapoptóticas de la metformina en las líneas de células cancerosas.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?