D4790
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
About This Item
Productos recomendados
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?