Saltar a
D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
osteoclastic activity inhibitor, powder
Sinónimos:
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 467,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2O6Cl2Na2P2
Número CAS:
Peso molecular:
288.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
245-078-9
MDL number:
Form:
powder
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Analog of pyrophosphate ion that inhibits the osteoclastic activity leading to bone resorption and osteoporosis. The compound is used in cancer research, especially in skeletal metastases and breast carcinoma. When entrapped in liposomes, it is used for macrophage-selective depletion (macrophage "suicide" technique), especially in spleen and liver. Found also to inhibit collagenase and matrix metalloproteinase1.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Y0000888233183Y0000885
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
A non-amino, chloro-containing bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of osteoclast-mediated bone resorption.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
Gene Information
rat ... Man2a1(25478), Si(497756)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)