Merck
D4317
3,5-Diiodothyropropionic acid
Sinónimos:
DITPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12I2O4
Número CAS:
Peso molecular:
510.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Biochem/physiol Actions
DITPA, an analog of L-thyroxine, has inotropic but not chronotropic effects on heart muscle. It also stimulates myocardial angiogenesis after infarction by interaction with integrin αvཪ3 at the cell surface.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)