D4147
2′-Deoxyguanosine 3′-monophosphate ammonium salt
≥90%
About This Item
assay
≥90%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
InChI key
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?