The solubility of the product is not tested as this is not a part of the product specification.
However, not the same product, but product #573109, under the same CAS number had a solubility: DMSO (<1 mg/ml).
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 114,00 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 360,00 US$ 306,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H22N4
Número CAS:
Peso molecular:
462.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(cc4ccc([nH]4)c(-c5ccccc5)c6ccc(cc7ccc2[nH]7)n6)n3
InChI
1S/C32H22N4/c1-3-7-21(8-4-1)31-27-15-11-23(33-27)19-25-13-17-29(35-25)32(22-9-5-2-6-10-22)30-18-14-26(36-30)20-24-12-16-28(31)34-24/h1-20,33,36H/b23-19-,24-20-,25-19-,26-20-,31-27-,31-28-,32-29-,32-30-
InChI key
FNNOEKVUXXVPAI-DUVOQLPESA-N
Application
5, 15-DPP has been used as a signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor:
- to analyze its effects on malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) survival and proliferation
- to study its effects on the thymic stromal lymphopoietin (TSLP) modulation of nometastatic gene 23-H1 (NME1 or nm23-H1) expression in human trophoblasts
- to study its effects on 17β-estradiol and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)-induced M2 polarization in human macrophages and endometrial stromal cells
Biochem/physiol Actions
5, 15-DPP is a selective STAT3 inhibitor and a selective STAT3-SH2 antagonist
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description - | description ≥95%, synthetic | description technical grade, synthetic, 90% |
| form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
In which solvents is 5,15 DPP dissolved?
1 answer-