Saltar a
D3651
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO7
Número CAS:
Peso molecular:
211.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
238-051-8
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO7/c8-2-4(10)6(12)5(11)3(9)1-7(13)14/h3-6,8-12H,1-2H2
InChI key
HOFCJTOUEGMYBT-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol (DN-Man) is use as a voltammetric, in differential pulse voltammetry (DPV), reagent for monitoring blood-brain barrier (BBB) transport.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)