Merck
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
Sinónimos:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
185.35
Beilstein/REAXYS Number:
1633576
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
vapor pressure
64 mmHg ( 170 °C)
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Inchi Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)