Merck
D3638
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Sinónimos:
2,5-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 2-Acetyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Acetylhydroquinone, Acetylquinol, Quinacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
637903
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
mp
204-206 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)