Merck
D3518
Supelco
Diphenylpyraline hydrochloride
Sinónimos:
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23NO · HCl
Peso molecular:
317.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadena SMILES
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)