Saltar a
D2916
Lambda DNA Mixed Digest
for DNA electrophoresis
Oferta disponible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 81,40
0.1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 323,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
US$ 81,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
buffered aqueous solution
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest contains 10 fragments from 1,503 − 48,502 bp. Six ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Lambda DNA Mixed Digest has been used for DNA electrophoresis.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was completely digested with by Apa I, Kpn I, Xba I and Xho I in separate reactions, sticky ends filled with DNA polymerase I Klenow (to prevent reannealing), mixed with uncut bacteriophage lambda DNA, and then purified by phenol extraction.
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.4%.
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9281D3812R7644
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
description
for RNA electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (RNA)
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
(liquid)
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
usage
100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
sufficient for 100 loads
usage
25 uses
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)