Saltar al contenido
D2880
3,6-Dinitrophthalic acid pyridinium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4N2O8 · C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
335.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
Application
A reagent for the micro determination of reducing sugars.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)