Saltar a
D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Sinónimos:
DAF-2 DA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.080,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H18N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
446.41
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
US$ 2.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
colorless to white
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) has been used as a fluorescent dye for NO (nitric oxide) detection.
Cell permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D225D224343209
description
≥98% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
color
colorless to white
color
-
color
-
color
colorless to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)