Merck
D2806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20NO9F
Número de CAS:
Peso molecular:
437.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
solid
impurities
≤10% β-anomer
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](F)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C20H20FNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI key
YRVBOYANNCZRHU-ZKXLYKBJSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • Certificados de análisis (COA)
    ¿Necesita un COA de muestra?
    Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.