This product contains 55% DMSO and 5% Dextran 40 in NaCl. No established protocol for use of this product is currently available.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
7 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 65,20 |
50 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 400,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12191502
Form:
liquid
US$ 65,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
This formulation is commonly used for the Cryopreservation of cord blood stem cells.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 55% w/v DMSO 5% w/v Dextran 40 in NaCl | description Dextran 40 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Dextran 4 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥90 atom % 18O, ≥98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form crystalline | form crystalline | form liquid |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
34.0 °F
Punto de inflamación (°C)
1.110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Should I dilute this vial for cord blood (stem cell) preservation? Same thing with placental and umbilical cord tissue Cryo preservation should I dilute it? What is it’s concentration 5%? TIA
1 answer-