Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
powder or crystals
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
InChI key
FDKXTQMXEQVLRF-ZHACJKMWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description antineoplastic purine analog | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder or crystals | form - | form powder | form solid |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dacarbazine
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?