Merck
D2293
N-(2,4-Dinitrophenyl)-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H64N14O11
Número CAS:
Peso molecular:
977.08
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
solubility
H2O: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
General description
Fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMP-1 and MMP-9). The tryptophan fluorescence of the intact molecule is quenched by the dinitrophenyl moiety. Enzymatic cleavage of the substrate by collagenase or gelatinase results in an increased fluorescence.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)