Saltar a
D2069
Desvenlafaxine Hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)Ethyl]-Phenol Hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
299.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI key
IMWPSXHIEURNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Desvenlafaxine hydrochloride has been used to evaluate if its occurrence in drinking water at environmental concentrations could induce neuronal gene expression.
Biochem/physiol Actions
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor.
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor. It is a major active metabolite of venlafaxine (#542); brain penetrant; Ki = 40 nM and 122 nM for hSERT and hNET, respectively (weak binding at the hDAT). Inhibition of [3H]5-HT or [3H]NE uptake for the hSERT or hNET produced IC50 values of 47 and 531 nM.
Desvenlafaxine hydrochloride is a psychoactive drug. Incidence of this drug in environmental samples might induce in vitro gene expression associated with neurological disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)