Merck
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
370.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O