Merck
D154
S(+)-DOI hydrochloride
solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16INO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
optical activity
[α]22/D +11.85°, c = 1.9 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cc(C[C@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-FJXQXJEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Less potent enantiomer of (±)-DOI.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)