Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?