Saltar a
D101
(±)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), solid,  5-HT2 serotonin receptor agonist
Sinónimos:
(±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride, (±)-DOI
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16INO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
(±)-DOI hydrochloride is a potent and selective 5-HT2 serotonin receptor agonist that crosses the blood-brain barrier, increases dopamine turnover and the treatment with DOI counteracted the expression of the nicotine-induced locomotor and neurochemical sensitization, but had no effect on nicotine-induced behavioral disinhibition. The responses to DOI provide evidence that of these receptors are abundant in the cortex, and show relatively lower levels in hippocampus and cerebellum.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)