Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17Br2N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
599.19
UNSPSC Code:
12352200
assay
~96%
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?