Merck
D0656
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N6
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C