Saltar a
D0655
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
avg. flat width 40 mm (1.6 in.), MWCO 14000, 99.99% retention
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 ft
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 580,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
US$ 580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
avg. diam.
25 mm , when full
avg. flat width
40 mm (1.6 in.)
capacity
~150 mL/ft
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
General description
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 14,000) in solution over a 10-hour period.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 14,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0405D9277D0530
avg. flat width
40 mm (1.6 in.)
avg. flat width
23 mm (0.9 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
capacity
~150 mL/ft
capacity
~50 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~100 mL/ft
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
pore size
-
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
avg. diam.
25 mm , when full
avg. diam.
15 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
20 mm , when full
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)