Merck
D0300
Difucosyllacto-N-hexaose A from human milk
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
DFLNH(a), DFLN(a)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H88N2O39
Número CAS:
Peso molecular:
1365.25
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
Other Notes
Octasaccharide containing the Lewis X substructure
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)