Saltar a
D0189
KIMBLE Dounce tissue grinder set
100 mL complete
Sinónimos:
885300-0100, Dounce Tissue Grinder, Tissue Grinder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 set
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 693,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
US$ 693,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
working volume × L
100 mL × 232 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D8938D9063D9188
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0007
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
7 mL × 125 mm
working volume × L
40 mL × 215 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce tissue grinder set
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)