Saltar a
CS0013
Red Protease Detection Kit
Fluorescent protease assay, high sensitivity
Sinónimos:
Fluorescent Protease Assay Kit, Protease Assay Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12350000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Application
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
Features and Benefits
  • Fluorescence is pH-independent
  • No separation or precipation steps are required
  • High sensitivity and signal-to-noise
Other Notes
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)