CLS6791
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinónimos:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Productos recomendados
Características
fits flask 4 x 1L
Parámetros
20-300 rpm shaking frequency
4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
externo An × P × Al
37 cm × 53 cm × 40 cm
Descripción general
Características y beneficios
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)