CLS6752
Corning® LSE™ 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Sinónimos:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
Características
fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
Parámetros
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
cámara An × P × Al
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
externo An × P × Al
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
tamaño
49 L
Descripción general
Características y beneficios
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)