CLS5641P10
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
long
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type tapered polypropylene stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5641P-10
Al × D.E.
90 mm × 33 mm
tamaño
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.