Documentos clave
CLS4628
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 500 g
Sinónimos:
Corning cap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 254,00
US$ 254,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 254,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
US$ 254,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
orange polypropylene cap (disposable)
esterilidad
sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4628
tamaño del tapón
45 mm
tuberías D.I. × D.E. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
peso
500 g
Categorías relacionadas
Descripción general
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)