CLS432134
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, pink
Sinónimos:
storage container
Seleccione un Tamaño
US$ 132,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 132,00
Productos recomendados
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432134
Altura
12.1 cm
parte superior diám.
24.1 cm
color
pink
Categorías relacionadas
Descripción general
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)