CLS432003
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), orange
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
US$ 309,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 309,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Productos recomendados
material
foamed PE
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432003
technique(s)
cryopreservation: suitable
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
color
orange
capacity
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
General description
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)