Documentos clave
CLS431444
Corning® cap, Erlenmeyer access, LUER, 1 L
Sinónimos:
Erlenmeyer flask cap
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 936,00
US$ 936,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 936,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 936,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Corning 431444
disponibilidad
available only in South Korea
Descripción general
  • Aseptic transfer caps are chemically resistant and fit Corning® Erlenmeyer 1L flasks.
  • Features a venting port that ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 μm pore Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane and a barbed fitting.
  • The liquid transfer port has an internal end with a rigid polypropylene dip tube angled to reach the bottom of the flask.
  • Heat sealable flexible tubing ends in a male Luer lock (MLL) closed with a female Luer sealing cap.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)